ContactUsLinkComponent
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: 143-30]
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: 143-30]
Supplier:  Biotium
Certificates
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody (Purified) [clone: 143-30]
Supplier:  Biotium
Specifications
  • Catalog No:
  • BNUB0179-500
  • BNUB0179-100
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD55
  • CD55
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • Non coniugato
  • Non coniugato
  • Clone:
  • Clone 143-30
  • Clone 143-30
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 126517
  • 126517
  • Isotipo:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,2 mg/ml
  • 0,2 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,05% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,05% BSA/0,05% azide