Anti-HBG2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B525M]
Codice catalogo GNTXGTX42298
Nome del fornitore: Genetex
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Hemoglobin (A0 A2 S methemoglobin) (hemoglobin gamma G)
- Simbolo dell'antigene:HBG2
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:B525M
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- ID gene:3048
- Sinomini antigene:TNCY|HBG-T1
- Tampone di conservazione:PBS and 0,09% Sodium Azide
- Temperatura di conservazione:Upon receipt, store at –20°C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
- Taglia:500 μg
- Conf:500 µG
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: HBG2
Clonality: Monoclonal
Clone: Unconjugated
Conjugation: B525M
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human