ContactUsLinkComponent
Anti-CD37 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: IPO-24]
Anti-CD37 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: IPO-24]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-CD37 Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: IPO-24]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC040170-100
  • BNC040170-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • CD37
  • CD37
  • Sinomini antigene:
  • TSPAN26|Tspan-26|Tetraspanin-26|GP52 40|Cell differentiation antigen 37
  • TSPAN26|Tspan-26|Tetraspanin-26|GP52 40|Cell differentiation antigen 37
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 405S
  • CF® 405S
  • Clone:
  • Clone IPO-24
  • Clone IPO-24
  • Reattività:
  • Human
  • Human
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 166556
  • 166556
  • Isotipo:
  • IgG2b kappa
  • IgG2b kappa
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide