Anti-Uchl1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: BH7]
Codice catalogo GNTXGTX39260
Nome del fornitore: Genetex
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Ubiquitin Carboxyl-Terminal Esterase L1
- Simbolo dell'antigene:UCHL1
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:BH7
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- ImmunoFluorescenza:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human,Bovine,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- ID gene:22223
- Tampone di conservazione:0,065% Sodium Azide (NaN3)
- Immunogeno:Recombinant full length human PGP9.5 purified from E.coli.
- Purificazione:Tissue Culture Supernatant
- Taglia:100 μl
- Conf:100 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: Uchl1
Clonality: Monoclonal
Clone: Unconjugated
Conjugation: BH7
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine