ContactUsLinkComponent
Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 4C4.9]
Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 4C4.9]
Nome del fornitore:  Biotium
Certificati
Anti-S100A1 Mouse Monoclonal Antibody (CF594) [clone: 4C4.9]
Nome del fornitore:  Biotium
Specifiche
  • Catalog No:
  • BNC940143-100
  • BNC940143-500
  • Simbolo dell'antigene:
  • S100A1
  • S100A1
  • Tipo di anticorpi:
  • S100
  • S100
  • Sinomini antigene:
  • S100 Calcium Binding Protein A1|Bpb|S100 Alpha Chain|S100 Calcium Binding Protein B|NEF|S100-A1|S100 Beta Chain|S100 Calcium Binding Protein Beta Neural
  • S100 Calcium Binding Protein A1|Bpb|S100 Alpha Chain|S100 Calcium Binding Protein B|NEF|S100-A1|S100 Beta Chain|S100 Calcium Binding Protein Beta Neural
  • Tipo anticorpo:
  • Primary
  • Primary
  • Clonalità:
  • Monoclonale
  • Monoclonale
  • Coniugazione:
  • CF® 594
  • CF® 594
  • Clone:
  • Clone 4C4.9
  • Clone 4C4.9
  • Reattività:
  • Human, Bovine, Rat, Mouse
  • Human, Bovine, Rat, Mouse
  • Ospite:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID gene:
  • 515715
  • 515715
  • Isotipo:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • Western blot:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoChimica:
  • Yes
  • Yes
  • ImmunoFluorescenza:
  • Yes
  • Yes
  • Concentrazione:
  • 0,1 mg/ml
  • 0,1 mg/ml
  • Tampone di conservazione:
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide
  • PBS/0,1% BSA/0,05% azide