Anti-Macrophage + Granulocyte Mouse Monoclonal Antibody () [clone: BM-2]
Codice catalogo GNTXGTX29522
Nome del fornitore: Genetex
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Macrophage + Granulocyte
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:BM-2
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human
- Taglia:500 μL
- Conf:500 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: Macrophage + Granulocyte
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: BM-2
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human