Anti-CALD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12B5]
Catalog # GNTXGTX28247
Supplier: Genetex
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Caldesmon 1
- Simbolo dell'antigene:CALD1
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:12B5
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human,Duck
- Western blot:Yes
- ID gene:800
- Sinomini antigene:HCAD|caldesmon 1|NAG22|L-CAD|CDM|H-CAD|LCAD
- Tampone di conservazione:PBS with 0,1% sodium azide
- Temperatura di conservazione:Keep as concentrated solution, aliquot and store at 4 °C. Do not freeze. We recommend to parafilm vials during storage to prevent evaporation of buffer.
- Concentrazione:1,5 mg/ml
- Immunogeno:Duck gizzard caldesmon (heavy chain).
- Purificazione:Protein A purified
- Taglia:100 μg
- Conf:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CALD1
Clonality: Monoclonal
Clone: Unconjugated
Conjugation: 12B5
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Duck