Anti-NF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: McNFn27a]
Catalog # GNTXGTX28131
Supplier: Genetex
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Neurofibromin 1
- Simbolo dell'antigene:NF1
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:McNFn27a
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human,Rat,Mouse
- ID gene:4763
- Sinomini antigene:Neurofibromin|NF1|VRNF|NFNS|WSS|neurofibromin|DKFZp686J1293
- Tampone di conservazione:Ascitic fluid with 0,1% sodium azide
- Temperatura di conservazione:Keep as concentrated solution. Store at 4 °C short term. For extended storage aliquot and store at –20 °C or below. Avoid freeze-thaw cycles.
- Concentrazione:10 mg/ml
- Immunogeno:Synthetic N-terminal peptide, corresponding to amino acids 27-41 of Human Neurofibromin.
- Purificazione:Ascites
- Taglia:50 μl
- Conf:50 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: NF1
Clonality: Monoclonal
Clone: Unconjugated
Conjugation: McNFn27a
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat