Anti-IFNG Mouse Monoclonal Antibody [clone: CH8920]
Catalog # GNTXGTX18639
Supplier: Genetex
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Interferon gamma
- Simbolo dell'antigene:IFNG
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:CH8920
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- ID gene:3458
- Sinomini antigene:IFG|IFI
- Tampone di conservazione:0,01 Phosphate-buffered saline, pH 7.0
- Temperatura di conservazione:Keep as concentrated solution. Store at 4 °C short term. For extended storage aliquot and store at –20 °C or below. Avoid freeze-thaw cycles.
- Concentrazione:1 mg/ml
- Immunogeno:Recombinant full length protein.
- Purificazione:Protein G purified
- Taglia:250μg
- Conf:250 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: IFNG
Clonality: Monoclonal
Clone: Unconjugated
Conjugation: CH8920
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human