Soluzioni standard di uranio per ICP-MS, ARISTAR®
85641.180
:
- Concentrazione:10 ppm
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Seq:141
- Componenti:Uranio
- Simbolo:U
- Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
- Soluzione analizzata tramite titolazione
- Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
- Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
- Con certificato di analisi completo
: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO guide 34/ISO 17025.