Soluzioni standard di tullio per ICP-MS, ARISTAR®
Catalog # 85640.180
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentrazione:10 ppm
- Matrice:2% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- Seq:134
- Componenti:Tulio
- Simbolo:Tm
Technische Daten
Über diesen Artikel
- Prodott da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
- Soluzione analizzata tramite titolazione
- Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
- Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
- Con certificato di analisi completo
Certifications: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO guide 34/ISO 17025.