Soluzioni standard di titanio per ICP-MS, ARISTAR®
Supplier: VWR Chemicals
Certificates
About this item
- Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
- Soluzione analizzata tramite titolazione
- Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
- Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
- Con certificato di analisi completo
Certifications: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotto e testato in stabilimenti accreditati ISO guide 34/ISO 17025.
Related Information
Certificates
Search by Lot Number125 ml Plastic bottle for liquids DIN 24 (ZPACK15150125)
Packaging Information
VWR® for Calibrations
Product Literature
Frequently Bought Together