Cobalto standard in soluzione per ICP-MS, ARISTAR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
- Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
- Soluzione analizzata tramite titolazione
- Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
- Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
- Con certificato di analisi completo
Certifications: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotte e testate in stabilimenti accreditati ISO guida 34/ISO 17025.
Vendita a tempo limitato
Gli articoli selezionati di seguito sono attualmente in vendita
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lotto125 ml Plastic bottle for liquids DIN 24 (ZPACK15150125)
Informazioni sull'imballaggio
SDS_IT_IT_VWRC45706.pdf sds_VWRC45706 sds_VWRC85558
Scheda di sicurezza
VWR® for Calibrations
Letteratura sul prodotto
Frequently Bought Together