Cuvette monouso
Rectangular cell, 1,5 ml, 10 mm, PS
VARI6610018700
: VARIAN
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cells for optimum optical performance in any application.
- Cammino ottico:10 mm
- Volume:1,5 ml
- Materiale finestra:PS
- Descrizione:Rectangular cell
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- VARI110260190Standard cell holder (10 mm) incl. cell lifter and cell height adjustment screw1 * 1 ST
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione