Soluzioni standard con alluminio per ICP-MS, ARISTAR®
Supplier: VWR Chemicals
Certificates
About this item
- Prodotte da acidi ad elevata purezza, acqua ASTM I 18 Megaohm
- Soluzione analizzata tramite titolazione
- Concentrazione finale verificata con materiali di riferimento a standard NIST
- Incertezza totale massima: 0,5% (tipica)
- Con certificato di analisi completo
1000 ppm equivalent to 1000 mg/L
Certifications: Tracciabili a SRM da NIST. Prodotte e testate in stabilimenti accreditati ISO guida 34/ISO17025.
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Frequently Bought Together