Orders LinkContactUsLinkComponent
Macro cuvettes
Nome del fornitore:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Macro cuvettes
Nome del fornitore:  AGILENT HEWLETT PACKARD
Certificates
Macro cuvettes
17 varianti
Product Details & Documents
Cells designed for the 8453 UV/Visible spectrophotometers for optical excellence.
  • PTFE lid or stopper
Product Family Options
PTFE lid/stopper
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Volume
    Cammino ottico
    Materiale finestra
    Disponibilità
    Price
  • Macro
    350 µl
    1 mm
    Vetro
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    350 µl
    1 mm
    Quarzo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    700 µl
    2 mm
    Vetro
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    700 µl
    2 mm
    Quarzo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    1,75 ml
    5 mm
    Vetro
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    1,75 ml
    5 mm
    Quarzo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    1,75 ml
    5 mm
    Quarzo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    3,5 ml
    10 mm
    Vetro
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    3,5 ml
    10 mm
    Quarzo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    3,5 ml
    10 mm
    Vetro
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    3,5 ml
    10 mm
    Quarzo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    7 ml
    20 mm
    Vetro
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    7 ml
    20 mm
    Quarzo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    17,5 ml
    50 mm
    Vetro
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Macro
    17,5 ml
    50 mm
    Quarzo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Matched pairs
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Volume
    Cammino ottico
    Materiale finestra
    Disponibilità
    Price
  • 3,5 ml
    10 mm
    Vetro
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • 3,5 ml
    10 mm
    Quarzo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spacer for 5 mm cell
    Spacer for 5 mm cell
    HEWL5061-3390
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spacer for 1 mm cell
    Spacer for 1 mm cell
    HEWL5061-3388
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Vassoio per 16 celle spettrofotometriche
    Vassoio per 16 celle spettrofotometriche
    HEWL5063-6577
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Lens cleaning papers
    Lens cleaning papers
    HEWL9300-0761
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spacer for 2 mm cell
    Spacer for 2 mm cell
    HEWL5061-3389
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Stirring bars, LxØ: 7x5 mm
    Stirring bars, LxØ: 7x5 mm
    HEWL9301-1161
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST