Density hydrometers
Precision hydrometers with integrated blue filling thermometer.
- Suitable for calibration
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
: ASTM E2995-14
: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.
: Each packed in a square plastic sleeve.
Precision hydrometers with integrated blue filling thermometer.
- Suitable for calibration
Error limit: ±0,5 kg/m³
Reference temperature: 15 °C
: ASTM E2995-14
: A works or DAkkS calibration certificate is available on request.
: Each packed in a square plastic sleeve.
- Catalog No:
- SCNL3222111S
- SCNL3222112S
- SCNL3222113S
- SCNL3222114S/04/3P
- SCNL3222114S
- SCNL3222115S
- SCNL3222116S/04/3P
- SCNL3222116S
- SCNL3222117S
- SCNL3222118S
- SCNL3222119S
- SCNL3222120S
- Temperatura di riferimento:
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
- 15 °C
Product Family Options
- ModelloRange di misuraDivisioneRange di temperaturaLunghezza
- S500 HL-140,600 - 0,650 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST85.30 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222111STemperatura di riferimento15 °C - S501 HL-140,650 - 0,700 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST85.30 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222112STemperatura di riferimento15 °C - S502 HL-140,700 - 0,750 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST79.50 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222113STemperatura di riferimento15 °C - S503 HL-140,750 - 0,800 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST581.00 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222114S/04/3PTemperatura di riferimento15 °C - S503 HL-140,750 - 0,800 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST79.50 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222114STemperatura di riferimento15 °C - S504 HL-140,800 - 0,850 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST79.50 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222115STemperatura di riferimento15 °C - S505 HL-140,850 - 0,900 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST581.00 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222116S/04/3PTemperatura di riferimento15 °C - S505 HL-140,850 - 0,900 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST79.50 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222116STemperatura di riferimento15 °C - S506 HL-140,900 - 0,950 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST79.50 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222117STemperatura di riferimento15 °C - S507 HL-140,950 - 1,000 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST79.50 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222118STemperatura di riferimento15 °C - S508 HL-141,000 - 1,050 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST85.30 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222119STemperatura di riferimento15 °C - S509 HL-141,050 - 1,100 g/ml0,0005 g/ml−20...+65 °C in 1 °C380 mm1 * 1 ST85.30 SFr.
Specifications
Cat. No.SCNL3222120STemperatura di riferimento15 °C