Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats
Données du fabricant
SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Accueil
Standard
Standard anionici
Standard di solfati
Sulphate standard for ISE calibration, Orion™
Sulphate standard for ISE calibration, Orion™
662-0848
:
Thermo Orion
:
Sulphate standard for ISE calibration, Orion™
662-0848
:
Thermo Orion
:
Concentrazione:
0,1M
Conf:
475 mL
Descrizione:
Solfato, soluzione standard
Environmentally Preferable:
Indice:
Na₂SO₄ in H₂O