ContactUsLinkComponent
Iodide standard for ISE calibration, Orion™
Iodide standard for ISE calibration, Orion™
  662-0844
 :  
Iodide standard for ISE calibration, Orion™
  662-0844
 :  
  • Concentrazione:
    0,1M
  • Matrice:
    H₂O
  • Conf:
    475 mL
  • Descrizione:
    Ioduro, soluzione standard