ContactUsLinkComponent
Multi-parameter meters (pH/mV/conductivity), bench top, Orion™ Versa Star Pro™
Multi-parameter meters (pH/mV/conductivity), bench top, Orion™ Versa Star Pro™
Nome del fornitore:  Thermo Orion
Certificati
undefined
Multi-parameter meters (pH/mV/conductivity), bench top, Orion™ Versa Star Pro™
Nome del fornitore:  Thermo Orion
Vendita a tempo limitato
Gli articoli selezionati di seguito sono attualmente in vendita
Specifiche
  • Catalog No:
  • ORIOVSTAR50
  • 662-2496
  • Modello:
  • Orion™ Versa Star Pro™, with pH and conductivity module
  • Orion™ Versa Star Pro™, with pH and conductivity module
  • pH - range:
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • pH - risoluzione:
  • 0,1/0,01/0,001
  • 0,1/0,01/0,001
  • pH - accuratezza:
  • ±0,002
  • ±0,002
  • pH - calibrazione:
  • Up to 6 points
  • Up to 6 points
  • mV - range:
  • ±2000,0
  • ±2000,0
  • mV - risoluzione:
  • 0,1
  • 0,1
  • mV - accuratezza:
  • ±0,2 or 0,05% of reading (whichever is greater)
  • ±0,2 or 0,05% of reading (whichever is greater)
  • Intervallo di conducibilità:
  • 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
  • 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
  • Risoluzione della conducibilità:
  • 0,001 μS minimum, auto ranging up to 4 significant digits
  • 0,001 μS minimum, auto ranging up to 4 significant digits
  • Precisione della conducibilità:
  • 0,5% of reading ±1 digit (> 3 μS); 0,5% of reading ±0,01 μS (≤ 3 μS)
  • 0,5% of reading ±1 digit (> 3 μS); 0,5% of reading ±0,01 μS (≤ 3 μS)
  • Costante di cella di conducibilità:
  • 0,001 - 199,9 cm⁻¹
  • 0,001 - 199,9 cm⁻¹
  • Calibrazione della conducibilità:
  • Up to 6 points
  • Up to 6 points
  • Salinità - range:
  • 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
  • 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42,00 ppt
  • Salinità - risoluzione:
  • 0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
  • 0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
  • Salinità - accuratezza:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • TDS - risoluzione:
  • 0,001 - 200,0 ppm
  • 0,001 - 200,0 ppm
  • TDS - accuratezza:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • TDS - fattore di conversione:
  • Linear (0,02 - 9,99)
  • Linear (0,02 - 9,99)
  • Range di temperatura:
  • −5,0...+105,0 °C
  • −5,0...+105,0 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Accuratezza della temperatura:
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • Calibrazione della temperatura:
  • 1 point temperature offset calibration, 3 point LogR temperature calibration
  • 1 point temperature offset calibration, 3 point LogR temperature calibration
  • Temperatura - compensazione:
  • Manual or automatic with ATC temperature probe
  • Manual or automatic with ATC temperature probe
  • Display:
  • Colour graphic LCD with backlight
  • Colour graphic LCD with backlight
  • Conformità:
  • IP 54
  • IP 54
  • Range della temperatura di esercizio:
  • 5...45 °C
  • 5...45 °C
  • Datalog - funzione di registrazione:
  • Automatic data logging with Auto-Read, Timed and Single Shot measure modes; manual data logging with Continuous measure mode
  • Automatic data logging with Auto-Read, Timed and Single Shot measure modes; manual data logging with Continuous measure mode
  • Capacità della memoria:
  • 2000 points
  • 2000 points
  • Interfacce:
  • BNC (pH or ORP electrode), pin-tip (reference electrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperature probe), 8 pin MiniDIN (conductivity sensor with built-in temperature), two stirrer inputs (stirrer probe)
  • BNC (pH or ORP electrode), pin-tip (reference electrode), 8 pin MiniDIN (ATC temperature probe), 8 pin MiniDIN (conductivity sensor with built-in temperature), two stirrer inputs (stirrer probe)
  • Uscite:
  • RS232, USB (2)
  • RS232, USB (2)
  • L×P×A:
  • 280×240×100 mm
  • 280×240×100 mm
  • Peso:
  • 1,2 kg (modules add 0,2 kg each)
  • 1,2 kg (modules add 0,2 kg each)
Specifiche
Informazioni correlate
Modules