Kit colorimetrici, magnesio, MColortest™, Supelco®
1.11131.0001
: Merck
:
- Metodo chimico:Xylidyl Blue
- Conf:50 Tests
- Descrizione:Magnesium test
- Seq:02
- M-Clarity quality level:MQ100
- Tipo:MTC
- Range di misura:100-200-300-500-1000-1500 mg/l Mg
Analisi rapide, confronto cromatico visivo.
- Risultati in circa 2 minuti
- Facili da usare
- Range di misura specifici per l'applicazione
- Portatile
MQuant® titrimetric and colorimetric methods:
Questa gamma comprende test titrimetrici e colorimetrici. Con la sua ampia gamma, il sistema di analisi rapida Aquamerck® rappresenta il metodo ottimale per l'analisi degli acquari, in piscicoltura, idroecologia, analisi ambientali e dell'acqua di raffreddamento e di caldaia.
: ogni kit analitico contiene tutti i reagenti necessari, le cuvette di reazione, tabella di confronto cromatico e istruzioni per l'uso dettagliate.