Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, VF-1301ms
Nome del fornitore:   VARIAN
Capillary columns, VF-1301ms
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
Capillary columns, VF-1301ms
5 varianti
Product Details & Documents
VF-1301ms ultra-low-bleed thin film columns have a similar selectivity to VF-624ms and are suitable for the analysis of semivolatile organic solvents, as well as PCBs and pesticides.
  • Mid polarity
  • Low bleed
  • Enhanced selectivity for USP 467 eliminates co-elution of benzene and 1,2-dichloroethane
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Fase
    Spessore dello strato
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Capillare
    VF-1301ms
    1,00 µm
    0,10 mm
    10 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    VF-1301ms
    1,00 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    VF-1301ms
    1,00 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    VF-1301ms
    1,50 µm
    0,53 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    VF-1301ms
    1,00 µm
    0,25 mm
    60 m