ContactUsLinkComponent
Bovine carbonic anhydrase (from Erythrocytes), MP Biomedicals
Bovine carbonic anhydrase (from Erythrocytes), MP Biomedicals
Nome del fornitore:  MP Biomedicals
Certificati
Bovine carbonic anhydrase (from Erythrocytes), MP Biomedicals
Nome del fornitore:  MP Biomedicals
Specifiche
  • Sorgente luminosa:
    Erythrocytes
  • Specie:
    Bovine
  • Condizioni di conservazione:
    2...8 °C
  • Forma:
    Tan powder
  • Nome dell'enzima:
    Carbonic anhydrase
  • Attività enzimatica:
    >2000 u/mg solid
  • Sinonimi degli enzimi:
    E.C. 4.2.1.1, Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase