Cellulase (from Trichoderma virde), MP Biomedicals
Codice catalogo ICNA0215233705
Nome del fornitore: MP Biomedicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:5 g
- CAS No.:9012-54-8
- Sorgente luminosa:Trichoderma virde
- Condizioni di conservazione:Store at −0 °C
- Forma:Tan-free flowing powder
- Nome dell'enzima:Cellulase
- Sinonimi degli enzimi:1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan 4-glucano-hydrolase, E.C. 3.2.1.4
- pH:Optimum pH: Varies with the substrate in the range 4,2 - 5,2 (Lit.)
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Readily soluble in water.
One unit will liberate one µmole of glucose from cellulose in 1 hr at pH 5 and 37 °C. ; CMC Unit Definition: 100 units is sufficient to produce reducing sugar equivalent to 1 mg of glucose per minute at pH 5,0 and 40 °C.