bisbenzimide H-33342 trihydrochloride (Hoechst 33342), light yellow powder
Katalognr. ICNA0219030525
Anbieter: MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Conf:25 mg
- Seq:2315
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Identity Test :Passes
- λmax (methanol:352 ± 3 nm
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:561.93 g/mol
Lagertemperatur:Refrigerata
CAS-Nummer:23491-52-3
:MFCD00012679
Formel:C₂₇H₂₈N₆O·3HCl