Acido tannico, brown powder
Nome del fornitore: MP Biomedicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:1401-55-4
:85085-33-0
Formula:C₇₆H₅₂O₄₆
Numero MDL:MFCD00066397
:1701.2 g/mol
temperatura di conservazione:Ambiente
Risultati dei test sulle specifiche
- Identity Test :Passes
- Moisture:≤12%
- FTIR:Conforms to Standard
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together