Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Saggi
ELISA
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
Katalognr. BIRBORB79219-96
Anbieter:
Biorbyt
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Mouse ANGPTL3 ELISA kit
Katalognr. BIRBORB79219-96
Anbieter:
Biorbyt
CAS-Nummer:
Technische Daten
Conf:
96
Primary antibody reactivity:
Mouse
Descrizione:
Mouse ANGPTL3 ELISA Kit
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Dokumentation
Produktdetails
Dokumentation