Imidazolo ≥99%, white crystalline powder
Anbieter: MP Biomedicals
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:288-32-4
:
Formel:C₃H₄N₂
MDL-Nummer:MFCD00005183
Siedepunkt:268 °C (lit.)
Schmelzender Platingehalt:86…94 °C
Dichte:500…600 kg/m³ (bulk density)
UN:2923
ADR:8,III
:68.08 g/mol
:GHS06
:GHS07
:GHS08
Lagertemperatur:Ambiente
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Purity:≥99%
- FTIR:Conforms to Standard
- Melting Point:86 - 94 °C
- pH (1% aq.):≥7
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together