Vector, pUC 18, MP Biomedicals
Codice catalogo ICNA04821226
Nome del fornitore: MP Biomedicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:25 µG
- Descrizione:Vector, pUC 18
Specifiche
Informazioni su questo articolo
pUC 18 is a small vector of approximately 2,7 Kb containing the Pvu II/EcoR I fragment of pBR322 and the lacZ gene multiple cloning site from M13mp18.