Hydrometers
Nome del fornitore: GERING
Vai a
Informazioni su questo articolo
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
: Supplied in a velvet lined case.
15 varianti
Product Details & Documents
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
: Supplied in a velvet lined case.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Range di misuraDivisioneDisponibilitàPrice