Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter papers, non woven
Filter papers, non woven
2601, 25 mm
Catalog # SARTFT-3-01304-025
   Produzione a basso impatto
Supplier:   Sartorius
Filter papers, non woven
Catalog # SARTFT-3-01304-025
Supplier:  Sartorius
   Produzione a basso impatto
Filter papers, non woven
Filter papers, non woven
2601, 25 mm
Price
SFr. 1’010.00
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
These non woven grades are made of rayon. Ideal for the filtration or prefiltration of viscous solutions containing particles visible with the naked eye.
Specifications
  • Grado:
    2601
  • Seq:
    01
  • Taglia:
    25 mm
  • Cat. No.:
    SARTFT-3-01304-025
  • Peso:
    60 g/m²
  • Dimensioni pori max.:
    95 µm
  • Spessore:
    0,46 mm
  • Dimensioni pori min.:
    50 µm
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    Renewable Energy Certificate