ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Nome del fornitore:  Avantor
Certificati
undefined
Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Nome del fornitore:  Avantor
Specifiche
  • Catalog No:
  • EXL-1214-1003U
  • ACE12140103GD
  • EXL-1214-1502U
  • EXL-1214-0546U
  • EXL-1214-0502U
  • EXL-1214-1246U
  • EXL-1214-2546U
  • EXL-1214-2502U
  • EXL-1214-1546U
  • Carico di carbonio:
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • Con endcapping:
  • No, No
  • No
  • No, No
  • No, No
  • No, No
  • No, No
  • No, No
  • No, No
  • No, No
  • Pressione max.:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • Range di pH:
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • Area superficiale:
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • Codice USP:
  • L8, L8
  • L8
  • L8, L8
  • L8, L8
  • L8, L8
  • L8, L8
  • L8, L8
  • L8, L8
  • L8, L8
Specifiche
Informazioni correlate
Guard holders and accessories
Informazioni sul prodotto