ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
 :  Avantor
undefined
Avantor® ACE® Excel® NH₂, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1,7 µm
 :  Avantor
  • Catalog No:
  • EXL-1714-1003U
  • EXL-1714-7503U
  • EXL-1714-1002U
  • EXL-1714-0503U
  • EXL-1714-0502U
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Carico di carbonio:
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • 4,0%, 4,0%
  • Con endcapping:
  • No, No
  • No, No
  • No, No
  • No, No
  • No, No
  • Pressione max.:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • Range di pH:
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • 2,0 - 7,0, 2,0 - 7,0
  • Area superficiale:
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • 300 m²/g, 300 m²/g
  • Codice USP:
  • L8, L8
  • L8, L8
  • L8, L8
  • L8, L8
  • L8, L8
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Frequently Bought Together