Orders LinkContactUsLinkComponent
Mandrels for cylindrical bend testers
Nome del fornitore:   Industrial Physics
Mandrels for cylindrical bend testers
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Certificates
Mandrels for cylindrical bend testers
Mandrels for cylindrical bend testers
22 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • SIMESP1823
    Mandrel, 1/8"
    Mandrel, 1/8"
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 194.00
    SFr. 194.00
    1 * 1 ST
       SFr. 194.00
  • SIMESP1824
    Mandrel, 1/4"
    Mandrel, 1/4"
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 248.00
    SFr. 248.00
    1 * 1 ST
       SFr. 248.00
  • SIMESP1825
    Mandrel, 3/8"
    Mandrel, 3/8"
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 242.00
    SFr. 242.00
    1 * 1 ST
       SFr. 242.00
  • SIMESP1826
    Mandrel, 1/2"
    Mandrel, 1/2"
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 194.00
    SFr. 194.00
    1 * 1 ST
       SFr. 194.00
  • SIMESP1827
    Mandrel, 5/8"
    Mandrel, 5/8"
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 242.00
    SFr. 242.00
    1 * 1 ST
       SFr. 242.00
  • SIMESP1828
    Mandrel, 3/4"
    Mandrel, 3/4"
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 248.00
    SFr. 248.00
    1 * 1 ST
       SFr. 248.00
  • SIMESP1833
    Set of seven mandrels (Ø = 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1") with desktop holder
    Set of seven mandrels (Ø = 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1") with desktop holder
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 697.00
    SFr. 697.00
    1 * 1 ST
       SFr. 697.00
  • SIMESP1836
    Mandrel, 2 mm
    Mandrel, 2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.30
    SFr. 88.30
    1 * 1 ST
       SFr. 88.30
  • SIMESP1837
    Mandrel, 3 mm
    Mandrel, 3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.30
    SFr. 88.30
    1 * 1 ST
       SFr. 88.30
  • SIMESP1838
    Mandrel, 4 mm
    Mandrel, 4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.30
    SFr. 88.30
    1 * 1 ST
       SFr. 88.30
  • SIMESP1839
    Mandrel, 5 mm
    Mandrel, 5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 75.90
    SFr. 75.90
    1 * 1 ST
       SFr. 75.90
  • SIMESP1840
    Mandrel, 6 mm
    Mandrel, 6 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.30
    SFr. 88.30
    1 * 1 ST
       SFr. 88.30
  • SIMESP1841
    Mandrel, 8 mm
    Mandrel, 8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 75.90
    SFr. 75.90
    1 * 1 ST
       SFr. 75.90
  • SIMESP1842
    Mandrel, 10 mm
    Mandrel, 10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.30
    SFr. 88.30
    1 * 1 ST
       SFr. 88.30
  • SIMESP1843
    Mandrel, 12 mm
    Mandrel, 12 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.30
    SFr. 88.30
    1 * 1 ST
       SFr. 88.30
  • SIMESP1844
    Mandrel, 13 mm
    Mandrel, 13 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 75.90
    SFr. 75.90
    1 * 1 ST
       SFr. 75.90
  • SIMESP1845
    Mandrel, 16 mm
    Mandrel, 16 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.30
    SFr. 88.30
    1 * 1 ST
       SFr. 88.30
  • SIMESP1846
    Mandrel, 19 mm
    Mandrel, 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 75.90
    SFr. 75.90
    1 * 1 ST
       SFr. 75.90
  • SIMESP1847
    Mandrel, 20 mm
    Mandrel, 20 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.30
    SFr. 88.30
    1 * 1 ST
       SFr. 88.30
  • SIMESP1848
    Mandrel, 25 mm
    Mandrel, 25 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 75.90
    SFr. 75.90
    1 * 1 ST
       SFr. 75.90
  • SIMESP1849
    Mandrel, 32 mm
    Mandrel, 32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 75.90
    SFr. 75.90
    1 * 1 ST
       SFr. 75.90
  • SIMESP1835
    Set of 14 mandrels (Ø = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25, 32 mm) with desktop holder
    Set of 14 mandrels (Ø = 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 25, 32 mm) with desktop holder
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 14 ST
    1 * 14 ST - SFr. 690.00
    SFr. 690.00
    1 * 14 ST
       SFr. 690.00