Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable syringes
Disposable syringes
Nome del fornitore:   THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Disposable syringes
Nome del fornitore:  THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
Certificates
Disposable syringes
4 varianti
Product Details & Documents
These syringes are an ideal choice for all syringe filter applications. They feature a two-part construction using PP barrels and PE plungers. This eliminates the need for rubber or synthetic plunger gaskets and requires no silicone or oil lubricant in the barrel.
  • Non sterile
  • Bulk packed
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Volume
    Disponibilità
    Price
  • NSCAS7515-3
    Luer lock syringe
    Luer lock syringe
    3 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 89.00
    SFr. 89.00
    1 * 100 ST
       SFr. 89.00
  • NSCAS7515-10
    Luer lock syringe
    Luer lock syringe
    10 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 100 ST
       SFr. 112.00
  • NSCAS7515-20
    Luer lock syringe
    Luer lock syringe
    20 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 157.00
    SFr. 157.00
    1 * 100 ST
       SFr. 157.00
  • NSCAS7510-1
    Luer slip syringe
    Luer slip syringe
    1 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 53.40
    SFr. 53.40
    1 * 100 ST
       SFr. 53.40
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..