ContactUsLinkComponent
Surface roughness gauge
Surface roughness gauge
Codice catalogo SIMESP1562
Nome del fornitore:  Industrial Physics
undefined
Surface roughness gauge
Codice catalogo SIMESP1562
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Specifiche
  • Range di misura:
    0 - 3400 µm
  • Accuratezza:
    ±5 μm
  • Descrizione:
    Surface roughness gauge
  • L×P×A:
    150×100×35 mm
  • Batteria:
    LR44 (1,5 V)
  • Peso:
    220 g
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Surface profile roughness gauge for ultrafast measurement of the peaks and valleys of a surface.
The shape of the base is suitable to measure the height of welds.
Certifications: ASTM D4417
Informazioni per l'ordine: Supplied with a reference glass plate, an Allen key and an extra battery in a leather pouch.