Orders LinkContactUsLinkComponent
Closures for headspace vials
Closures for headspace vials
Nome del fornitore:   PerkinElmer
Closures for headspace vials
Nome del fornitore:  PerkinElmer
Certificates
Closures for headspace vials
12 varianti
Product Details & Documents
Caps for 20 ml glass headspace crimp top round bottom vials which have a 23 mm OD and 75,5 mm height.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • PERCB0104241
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 189.00
    SFr. 189.00
    1 * 100 ST
       SFr. 189.00
  • PERCB0104242
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    PTFE coated silicone cap/spring, unassembled
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 1’700.00
    SFr. 1’700.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 1’700.00
  • PERCB0104243
    Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 242.00
    SFr. 242.00
    1 * 100 ST
       SFr. 242.00
  • PERCB0104244
    Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    Aluminium coated silicone cap/septa/spring, unassembled
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 2’750.00
    SFr. 2’750.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 2’750.00
  • PERCB4000022
    PTFE coated silicone cap, pre-assembled
    PTFE coated silicone cap, pre-assembled
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 1’660.00
    SFr. 1’660.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 1’660.00
  • PERCB4000025
    Red PTFE coated butyl rubber cap, pre-assembled
    Red PTFE coated butyl rubber cap, pre-assembled
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 1’520.00
    SFr. 1’520.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 1’520.00
  • PERCN6356559
    Blue PTFE coated silicone steel magnetic cap, pre-assembled
    Blue PTFE coated silicone steel magnetic cap, pre-assembled
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 1 ST
       SFr. 177.00
  • PERCN6356566
    Blue PTFE coated silicone Bi-metal magnetic cap, pre-assembled
    Blue PTFE coated silicone Bi-metal magnetic cap, pre-assembled
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 756.00
    SFr. 756.00
    1 * 1 ST
       SFr. 756.00
  • PERCN9302975
    White Ultra bleed PTFE coated silicone skived pressure relief aluminium cap, pre-assembled
    White Ultra bleed PTFE coated silicone skived pressure relief aluminium cap, pre-assembled
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 1’890.00
    SFr. 1’890.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 1’890.00
  • PERCN9302978
    Red PTFE coated rubber cap/septa/spring, pre-assembled
    Red PTFE coated rubber cap/septa/spring, pre-assembled
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 1’890.00
    SFr. 1’890.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 1’890.00
  • PERCN9303991
    Red PTFE coated butyl cap/septa/spring
    Red PTFE coated butyl cap/septa/spring
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 344.00
    SFr. 344.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 344.00
  • PERCN9303992
    White PTFE coated silicone (natural) cap/septa/spring
    White PTFE coated silicone (natural) cap/septa/spring
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 242.00
    SFr. 242.00
    1 * 1 ST
       SFr. 242.00