Anti-SELP Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: P.seK02.22]
Catalog # ABNOMAB13966
Supplier: Abnova
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Selectin P
- Simbolo dell'antigene:SELP
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:P.seK02.22
- Coniugazione:FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG2b
- Reattività:Human
- ID gene:6403
- Taglia:100 reactions
- Conf:100 Assays
Specifications
About this item
Mouse monoclonal antibody raised against human SELP.
Type: Primary
Antigen: SELP
Clonality: Monoclonal
Clone: P.seK02.22
Conjugation: FITC
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human