Anti-CD53 Mouse Monoclonal Antibody (FITC) [clone: JS11]
Codice catalogo ABNOMAB13712
Nome del fornitore: Abnova
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:CD53
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:JS11
- Coniugazione:FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Epitopo:Full-length
- ID gene:1604
- Taglia:100 reactions
- Conf:100 Assays
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Mouse monoclonal antibody raised against full length recombinant human CD55.
Type: Primary
Antigen: CD53
Clonality: Monoclonal
Clone: JS11
Conjugation: FITC
Epitope: Full-length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human