Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser, NDA 702
Codice catalogo VELPF30800080
Nome del fornitore:   VELP SCIENTIFIC
Nitrogen analyser
Codice catalogo VELPF30800080
Nome del fornitore:  VELP SCIENTIFIC
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser
Nitrogen analyser, NDA 702
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Powerful protein/nitrogen analyser able to perform precise analysis and determination in a flash for high productivity and unique benefits.
  • Controllable from PC with DUMAsoft™ software for detailed reporting
  • Automated analysis of preloaded samples for over 100 positions
  • User-selectable methods with storable data
Certifications: Conforms to Good Laboratory Practice standard.
Specifiche
  • Modello:
    NDA 702
  • Descrizione:
    Nitrogen analyser
  • Seq:
    002
  • Cat. No.:
    VELPF30800080
  • Elettrico:
    230 V/50 – 60 V
  • Peso:
    54 kg
  • Interfaccia:
    USB ; RS232
  • Rivelatore:
    3 – 4 minutes
  • Riproducibilità:
    <0,5 % for EDTA standards (9,57 % N)
  • L×P×A:
    655×510×410 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Kit for 2000 analyses
    Kit for 2000 analyses
    VELPA00000270
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT - 1 980.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Anhydrone, 454 g
    Anhydrone, 454 g
    VELPA00000225
    Log in per disponibilità
    1 * 454 g - 208.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Copper oxide, 50 g
    Copper oxide, 50 g
    VELPA00000157
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g - 21.40 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tin Foil 50×50 mm, 450 pieces
    Tin Foil 50×50 mm, 450 pieces
    VELPA00000260
    Log in per disponibilità
    1 * 450 ST - 136.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pre-packed reduction reactor
    Pre-packed reduction reactor
    VELPA00000226
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 480.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • High temperature sealing grease
    High temperature sealing grease
    VELPA00000236
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 34.50 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Ceramic ash insert
    Ceramic ash insert
    VELPA00000198
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 85.40 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • EDTA, 100 g
    EDTA, 100 g
    VELPA00000149
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g - 316.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pre-packed combustion reactor
    Pre-packed combustion reactor
    VELPA00000158
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 440.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tin foil cups, 150 pieces
    Tin foil cups, 150 pieces
    VELPA00000153
    Log in per disponibilità
    1 * 150 ST - 45.10 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 1000 analyses kit
    1000 analyses kit
    VELPA00000194
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT - 1 350.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Metallic ash collector
    Metallic ash collector
    VELPA00000322
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Disc 4 for autosampler
    Disc 4 for autosampler
    VELPA00000201
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 439.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Disc 3 for autosampler
    Disc 3 for autosampler
    VELPA00000200
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 439.00 SFr.