ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Check & Go Red Nit 1
undefined
Cut resistant gloves, Check & Go Red Nit 1
  • Catalog No:
  • 112-4677
  • DALL2332265/10
  • DALL2332265/7
  • DALL2332265/9
  • DALL2332265/8
  • Modello:
  • Check & Go Red Nit 1
  • Check & Go Red Nit 1
  • Check & Go Red Nit 1
  • Check & Go Red Nit 1
  • Check & Go Red Nit 1
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Materiale rivestimento interno:
  • Poliammide
  • Poliammide
  • Poliammide
  • Poliammide
  • Poliammide
  • Finitura:
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Palm and fingertips coated
  • Calibro:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Tipo polsino:
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Maglia elastica
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (4X21A)
  • EN 388:2016 (4X21A)
  • EN 388:2016 (4X21A)
  • EN 388:2016 (4X21A)
  • EN 388:2016 (4X21A)
Frequently Bought Together