Orders LinkContactUsLinkComponent
Test kits, DEHA, CHECKIT®
Test kits, DEHA, CHECKIT®
Nome del fornitore:   Lovibond
Test kits, DEHA, CHECKIT®
Nome del fornitore:  Lovibond
Certificates
Test kits, DEHA, CHECKIT®
2 varianti
Product Details & Documents
CHECKIT® Comparator is a compact and handy colorimetric unit which is suitable for both mobile and static analysis work. Supplied with a generous number of different colour scales, it provides the basis for a comprehensive, easy-to use colorimetric analysis system.
  • Easy operation and exact reagent dosing
  • Tablet reagents have minimum guaranteed shelf life of 5/10 years
The operating instructions provide a step-by-step explanation of conducting the water test to achieve reliable and accurate measurements in the minimum of time.
Delivery information: Test kit includes CHECKIT® discs, cells, stirring rod and AQUALYTIC® tablet reagents (for 30 tests) for the desired test supplied in a sturdy plastic case.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • LOVI147870
    DEHA testpak
    DEHA testpak
    0 - 0,5 mg/L DEHA
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • LOVI147370
    DEHA test kit
    DEHA test kit
    0 - 0,5 mg/L DEHA
    1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 116.00
    SFr. 116.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 116.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • CHECKIT® Comparator, path length 13,5 mm
    CHECKIT® Comparator, path length 13,5 mm
    LOVI145000
    1
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 27.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • CHECKIT® plastic cells, pack of 10, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    CHECKIT® plastic cells, pack of 10, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    LOVI145500
    10
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 62.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • CHECKIT® plastic cells, pack of 5, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    CHECKIT® plastic cells, pack of 5, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    LOVI145505
    5
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 37.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • CHECKIT® plastic cells, pack of 100, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    CHECKIT® plastic cells, pack of 100, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    LOVI145510
    100
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 520.00