Orders LinkContactUsLinkComponent
Beaker, PS
Beaker, PS
50 ml
Codice catalogo KING742116/00
Nome del fornitore:   KING DISPOSABLES
Beaker, PS
Codice catalogo KING742116/00
Nome del fornitore:  KING DISPOSABLES
Beaker, PS
Beaker, PS
50 ml
Price
SFr. 256.00
Log in per disponibilità
1 * 1.600 ST
Product Details & Documents
Made of Polystyrene.
  • Highly transparent, optimum visibility of the content
  • Graduated at 20/40/50 ml
Economical, multipurpose beaker for a very wide range of uses.
Specifiche
  • Capacità:
    50 ml