Electrode cleaning solution, RENOVO.N
Mild cleaning solution for electrodes, RENOVO.N, 250 ml bottle, 250 mL
Nome del fornitore: Hach
Electrode cleaning solution, RENOVO.N
Codice catalogo HACHS16M001
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Mild cleaning solution for electrodes. Ideal for use after measurements in aqueous solutions.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:Mild cleaning solution for electrodes, RENOVO.N, 250 ml bottle