Electrode cleaning solution, RENOVO.X
Extra strong electrode cleaning solution, RENOVO.X, 250 ml bottle, 250 mL
Nome del fornitore: Hach
Electrode cleaning solution, RENOVO.X
Codice catalogo HACHS16M002
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
This extra strong electrode cleaning solution is ideal for use when stronger cleaning agents are required, for example when the solutions contain protein.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:Extra strong electrode cleaning solution, RENOVO.X, 250 ml bottle