Electrode cleaning solution for proteins/organic samples
Electrode cleaning solution for proteins/organic samples, 250 ml bottle, 250 mL
Nome del fornitore: Hach
Electrode cleaning solution for proteins/organic samples
Codice catalogo HACHC20C370
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Electrode cleaning solution to remove proteins residues organic contaminations/deposits such as food stuff from pH sensing element.
Formula: PEPSIN in HCl
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:Electrode cleaning solution for proteins/organic samples, 250 ml bottle