Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers with thermometer
Nome del fornitore:   Amarell
Baumé hydrometers with thermometer
Nome del fornitore:  Amarell
Certificates
Baumé hydrometers with thermometer
4 varianti
Product Details & Documents
Baumé hydrometers with thermometer calibrated at 15 °C.
  • Red or blue filling liquid in round capillary
  • Paper scale thermometers designed with well visible print
  • Shot weighted body at the bottom pointed end
Thermometer is presented inside the hydrometer body allowing for simultaneous temperature measurements.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Range di misura
    Divisione
    Range di temperatura
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • AMARH843210-FL
    Baumé hydrometer with thermometer
    Baumé hydrometer with thermometer
    0 - 30 °Bé
    1,0 °Bé
    0…40 °C
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.80
    SFr. 88.80
    1 * 1 ST
       SFr. 88.80
  • AMARH843288-FL
    Baumé hydrometer with thermometer
    Baumé hydrometer with thermometer
    0 - 50 °Bé
    1,0 °Bé
    0…40 °C
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.80
    SFr. 88.80
    1 * 1 ST
       SFr. 88.80
  • AMARH843290-FL
    Baumé hydrometer with thermometer
    Baumé hydrometer with thermometer
    0 - 70 °Bé
    1,0 °Bé
    0…40 °C
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.80
    SFr. 88.80
    1 * 1 ST
       SFr. 88.80
  • AMARH843216-FL
    Baumé hydrometer with thermometer
    Baumé hydrometer with thermometer
    30 - 70 °Bé
    1,0 °Bé
    0…40 °C
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 88.80
    SFr. 88.80
    1 * 1 ST
       SFr. 88.80