- Interfaccia:USB
- Classe di protezione:IP 67
- Descrizione:Data logger di temperatura, TL-1D-SET, con software HW4-lite e mini cavo dati USB, breve manuale di istruzioni, certificato di funzionamento e calibrazione
- Durata batteria:3 years
- Display:Multifunction LCD with visual alerts
- Sensore:NTC temperature sensor
- Software:HW4 V3.4.1 or later
- Peso:85 g
- L×P×A:900×600×23 mm
- Accuratezza:T: ± 0,3 °C
- Conf:1
Il logger di temperatura è ideale per misurare e registrare la temperatura nella produzione di alimenti e durante le fasi di trasporto e stoccaggio. Temperatura - range: –20 a +70 °C.
- Design compatto con elevata protezione IP
- Batteria di lunga durata (3 anni di vita calcolata con intervallo raccolta dati di 5 min)
- Avvio e arresto programmabili con il software HW4
- Include il software di programmazione e analisi HW4-lite
- Display LCD brillante con allarmi visivi
- MIN/MAX/AVG funzioni statistiche tramite tastiera
I dati conservati sono disponibili per il download con il software HW4-lite. Dopo lo scaricamento dati, sarà possibile visualizzarli in formato grafico. Attraverso il software HW4, possono essere abilitate ed impostate la modalità raccolta dati, l’intervallo raccolta dati ed altre funzionalità. Il software crea automaticamente un PDF standard con grafico e statistiche. Mostra i seguenti valori dalle misurazioni registrate: valore min, max e medio (durante un periodo definito di tempo o durante il tempo di allarme), deviazione standard, temperatura kinetica media, numero di valori misurati, durata totale dei valori eccedenti.
Freely selectable logging interval, 30 s to 24 hour. Integrated clock enables timestamp for every measurement.