Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, C18
HPLC columns, C18
Nome del fornitore:   FORTIS TECHNOLOGIES
HPLC columns, C18
Nome del fornitore:  FORTIS TECHNOLOGIES
Certificates
HPLC columns, C18
42 varianti
Product Details & Documents
Fortis C18 is a pure silica based stationalry phase with unique high and low pH performance.
  • pH range 1 to 12
  • Provide superior peak shapes
  • Fully scalable - UHPLC to prep
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • FORTF18-020101
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    1,7 µm
    2,10 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020201
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    1,7 µm
    2,10 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020301
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    1,7 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • HISMF18-020501
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    1,7 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020701
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    1,7 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030201
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    1,7 µm
    3,00 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030301
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    1,7 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030501
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    1,7 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050201
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    1,7 µm
    4,60 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050301
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    1,7 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020102
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    2,5 µm
    2,10 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020202
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    2,5 µm
    2,10 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020302
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    2,5 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020502
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    2,5 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030202
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    2,5 µm
    3,00 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030302
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    2,5 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050302
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    2,5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020103
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    2,10 mm
    20 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020203
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    2,10 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020303
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020503
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020703
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030203
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    3,00 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030303
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030503
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030703
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050303
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050503
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050703
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050903
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020205
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    2,10 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020305
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    3 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020505
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-020705
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030205
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    3,00 mm
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030305
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030505
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-030705
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050305
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050505
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050705
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • FORTF18-050905
    Fortis C18 HPLC columns
    Fortis C18 HPLC columns
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information