ContactUsLinkComponent
Anion exchange columns, Dionex™, IonPac™ AS18
Anion exchange columns, Dionex™, IonPac™ AS18
Nome del fornitore:  DIONEX
Certificati
Anion exchange columns, Dionex™, IonPac™ AS18
Nome del fornitore:  DIONEX
Specifiche
  • Catalog No:
  • DION060549
  • DION060551
  • DION060553
  • DION060555
  • Pressione max.:
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • 4000 psi
  • Range di pH:
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14